Learn More
p-CPP HCl (para-Chlorphenylpiperazinhydrochlorid) 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base), LoGiCal
Artikelnummer. 30462210
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462210 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462210 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP1275.1501
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
CAS 13078-12-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C10 H13 Cl N2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), Piperazine, 1-(p-chlorophenyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), 1-(4-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride, Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:1)
InChI-Formel InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES Cl.Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2
IUPAC-Name 1-(4-Chlorphenyl)Piperazin;Hydrochlorid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 233.14
Menge 1 mL
Formelmasse 232,0534 g/mol