missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p-Coumaraldehyd, TRC

Artikelnummer. 30355810
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30355810 2.5 g 2.50 Gramm
30351018 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30355810 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC7554502.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2538-87-6
Summenformel C9 H8 O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
Synonym 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-propenal, 4-Hydroxycinnamaldehyde, p-Coumaraldehyde, p-Coumaroyl aldehyde, p-Hydroxycinnamaldehyde
IUPAC-Name (E)-3-(4-Hydroxyphenyl)prop-2-enal
SMILES Oc1ccc(\C=C\C=O)cc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material p-Coumaraldehyde
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O2/c10-7-1-2-8-3-5-9(11)6-4-8/h1-7,11H/b2-1+
Formelmasse 148.0524
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.