Learn More
p-Coumaraldehyd, TRC
Artikelnummer. 30351018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30351018 250 mg 250 Milligramm
30355810 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30351018 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC755450250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2538-87-6
Summenformel C9 H8 O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
Synonym 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-propenal, 4-Hydroxycinnamaldehyde, p-Coumaraldehyde, p-Coumaroyl aldehyde, p-Hydroxycinnamaldehyde
IUPAC-Name (E)-3-(4-Hydroxyphenyl)prop-2-enal
SMILES Oc1ccc(\C=C\C=O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Coumaraldehyde
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O2/c10-7-1-2-8-3-5-9(11)6-4-8/h1-7,11H/b2-1+
Formelmasse 148.0524