Learn More
p-Chlorphenol, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11407504 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11407504 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11407504 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0520559680
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Chlorophenol
CAS 106-48-9
Summenformel C6H5ClO
Menge 100 g
Synonym p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
InChI-Schlüssel WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Cl
IUPAC-Name 4-Chlorphenol
Molekulargewicht (g/mol) 128.555
PubChem CID 4684
ChEBI CHEBI:28078
Formelmasse 128.56