Learn More
p-Azidobenzoylhydrazide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | p-Azidobenzoylhydrazide |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7N5O/c8-10-7(13)5-1-3-6(4-2-5)11-12-9/h1-4H,8H2,(H,10,13) |
| Formelmasse | 177.0651 |