Learn More
p-Arsanilsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450448
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11450448
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24595.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 98-50-0 | C6H8AsNO3 | 217.056 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-50-0
Summenformel C6H8AsNO3
Molekulargewicht (g/mol) 217.056
MDL-Nummer MFCD00007819
InChI-Schlüssel XKNKHVGWJDPIRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-arsanilic acid, arsanilic acid, 4-arsanilic acid, 4-aminophenyl arsonic acid, 4-aminobenzenearsonic acid, atoxylic acid, p-aminobenzenearsonic acid, aminophenylarsine acid, p-anilinearsonic acid, pro-gen
PubChem CID 7389
ChEBI CHEBI:49477
IUPAC-Name (4-Aminophenyl)arsonsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1N)[As](=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Arsanilic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 500 g
UN-Nummer UN3465
Beilstein 1102334
Merck Index 14,792
Formelmasse 217.06
Reinheit (%) 98%