Learn More
p-Anisidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498690
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498690 500 g 500 Gramm
11488690 100 g 100 Gramm
11494363 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498690 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10946.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 104-94-9 | C7H9NO | 123.155 g/mol
p-Anisidine is used in the production of azo dyes. It is also used for biochemical research and in organic synthesis. Further, it is used for detecting unsaturated aldehydes. It is also employed in food quality testing. In addition to this, it is used in the preparation of 1-methoxy-4-trans-styryl-benzene by reacting with vinylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Anisidin wird bei der Herstellung von Azofarbstoffen verwendet. Es wird auch für biochemische Forschung und in der organischen Synthese verwendet. Darüber hinaus wird es zum Nachweis ungesättigter Aldehyde verwendet. Es wird auch bei Lebensmittelqualitätstests eingesetzt. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von 1-Methoxy-4-trans-styrylbenzol durch Reaktion mit Vinylbenzol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Benzol, Ether und Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Chloroformiaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-94-9
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.155
MDL-Nummer MFCD00007864
InChI-Schlüssel BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine
PubChem CID 7732
ChEBI CHEBI:82388
IUPAC-Name 4-Methoxyanilin
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Anisidine
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
Dichte 1.089
Siedepunkt 240°C to 243°C
Flammpunkt 122°C (251°F)
Menge 500 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 471556
Merck Index 14,667
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,benzene,ether and ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Anisidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Anisidine