Learn More
P-Anisidin, 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 104830010
Additional Details : CAS : 104-94-9 Gewicht : 1.05000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 1kg
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10030700
  • 77.50 CHF / 1 Kilogramm
Auf Lager, versandfertig: 10
Chemische Identifikatoren
104-94-9
123.15
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
7732
4-Methoxyanilin
C7H9NO
MFCD00007864
p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine
CHEBI:82388
COC1=CC=C(C=C1)N
Spezifikation
p-Anisidine
122°C
Glasflasche
240.0°C to 243.0°C
56.0°C to 59.0°C
99%
98.5% min. (GC)
CH3OC6H4NH2
13, 435
p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
4-Methoxyanilin
7732
123.15
99%
1.0600g/mL
Authentic
1.06
Braun bis Grau
1kg
104-94-9,90-04-0
C7H9NO
MFCD00007864
14, 667
Solubility in water: 21g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in methanol, ethanol and ether, soluble in acetone and benzene
COC1=CC=C(C=C1)N
123.15
CHEBI:82388
Kristallines Pulver, Granulat oder Flocken
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate