Learn More
P-Anisaldehyd, 98+ %, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10489160 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10489160 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10489160 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/7490/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 123-11-5
Schmelzpunkt -1°C
pH 7
Siedepunkt 248°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Summenformel C8H8O2
MDL-Nummer 3385
Menge 100 mL
InChI-Schlüssel ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=C1
IUPAC-Name 4-Methoxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Dampfdichte 4.7
Formelmasse 136.15g/mol
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Anisaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.