Learn More
p-Aminosalicylsäure-Natriumsalz-Dihydrat, ca. 99 %, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | p-Aminosalicylic Acid Sodium Salt Dihydrate |
| Farbe | Weiß |
| Prozentgehaltsbereich | ca. 99 % |
| Menge | 500 g |
| Formelmasse | 211.15 |
| Physikalische Form | Fest |