Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | p-Aminobenzoic Acid, 99+% |
| Namenshinweis | Freie Säure |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 137.1 |
| Güte | Zellkulturreagenz |
| Physikalische Form | Kristallpulver |