Learn More
p-Aminobenzoesäure, 99+%, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11415052 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11415052 1 g
11425052 5 g
11435052 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415052 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219461901
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 150-13-0
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
MDL-Nummer MFCD00007894
InChI-Schlüssel ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
IUPAC-Name 4-Aminobenzoesäure
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Aminobenzoic Acid, 99+%
Namenshinweis Free Acid
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 137.1
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Kristallpulver