Learn More
p-Aminobenzoesäure, 99.82%, MP Biomedicals™
Product Code. 11448190 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11448190 100 g 100 Gramm
11428190 1 g -
11438190 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11448190 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0210256980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.60 CHF
    81.51 CHF / 100 Gramm
    Sparen 4.09 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 150-13-0
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
MDL-Nummer MFCD00007894
InChI-Schlüssel ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-Aminobenzoesäure, Para-Aminobenzoesäure, P-Carboxyanilin, 4-Carboxyanilin, Benzoesäure, 4-Amino, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
IUPAC-Name 4-Aminobenzoesäure
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material p-Aminobenzoesäure
Farbe Weiß
Dichte 1.374 g/ml
Menge 100 g
Formelmasse 137.1
Reinheit (%) 99.82 %
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • p-Aminobenzoic Acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.