Learn More
Welch™ PUMPE CHEMVAC 5,8M3/H 2.10-3 MBAR MBAR
Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
330 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Elektrische Anforderungen | 230 V 50/60 Hz |
| Tiefe (metrisch) | 330 mm |
| Modell | P 6 Z |
| Flussrate | 97/110 L/min. |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Gesamthöhe (metrisch) | 340 mm |
| Gesamtbreite (metrisch) | 500 mm |
| Pumpentyp | Chemvac Kombinationspumpensystem |
| Maximaler Druck | 2 x 10 bis 3 mbar |
| Spannung | 230 V |