Learn More
Welch™ P 4 Z Dreh-Vakuumpumpe
Die Welch Ilmvac™ P 4 Z Rotationsvakuumpumpen zeichnen sich durch geringes Gewicht, hohe Pumpgeschwindigkeit und kompakte Gehäusekonstruktion aus. Geeignet für den Einsatz in Laboren für Anwendungen im ungenauen und genauen Vakuumbereich von 1 bis 10-3 mbar
Marke:  Welch™ 322002
Additional Details : Gewicht : 25.00000kg
Artikelnummer. 10523304
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Zeichnet sich durch hohe Wasserdampf-Toleranz und Zuverlässigkeit aus
  • Ausgelegt für hohe Wasserdampfmengen im Zulaufdampfstroms’ der Vakuumpumpe
  • Drehschieber-Vakuumpumpe, gebrauchsfertig mit Ölfüllung
  • Motorschutzschalter, Hauptschalter, Netzkabel und Stecker
  • Zentrierring und Klemmring für Einlass und Auslass
  • Gasballastventil
  • Tragegriff
  • Spezialöle auf Anfrage erhältlich
  • Hohe Wasserdampf-Toleranz für chemische Anwendungen
  • Kompakte, robuste und funktionelle Bauweise
  • Niedriger Geräuschpegel
  • Keine Ölkontamination der Kammer durch Migration oder Rücksaugen
  • Hohe Pumpgeschwindigkeit
  • Frei von Nichteisenmetallen
  • Niedrige Enddrücke werden schnell erreicht
  • Lange Wartungsintervalle
  • Niedriger Energieverbrauch
  • Entwickelt für den Dauerbetrieb
  • Drehschieber aus einem speziellen Kunststoff, der nicht durch Korrosion oder durch Schmutzpartikel beschädigt wird und sehr gute Gleiteigenschaften aufweist
Spezifikation
Spezifikation
77/92 l/min
150 mm
< 48 dB
17.5 kg
235 mm
Drehschieber-Vakuumpumpe
100/115/230 V
100/115/230 V
P 4 Z
200 w
50/60 Hz
415 mm
2 x 10^-3 mbar