Learn More
Oxytetracycline hydrochloride, Thermo Scientific™
Impairs mitochondrial protein synthesis
77.65 CHF - 270.31 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 2058-46-0 |
|---|---|
| Summenformel | C22H25ClN2O9 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 496.897 |
| MDL-Nummer | MFCD00135815 |
| InChI-Schlüssel | UTAHTGPLLFLKGW-IFLJXUKPSA-N |
| PubChem CID | 121235537 |
| IUPAC-Name | (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| SMILES | CC1(C2C(C3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O.Cl |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15464869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62489.14 |
25g |
86.05 CHF 77.65 CHF / 25 Gramm Sparen 8.40 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15474869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62489.22 |
100g |
270.31 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 24-08-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsOxytetracycline is an antibiotic indicated for treatment of infections caused by Gram positive and Gram negative microorganisms such as Mycoplasma pneumoniae, Pasteurella pestis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, and Diplococcus pneumoniae. It is used in studies on the oxytetracycline-resistance gene (otrA). Oxytetracycline hydrochloride is used to study phagosome- lysosome (P-L) fusion in P388D1 cells1 and antibiotic susceptibilities of Mycoplasma bovis isolates.
Solubility
Soluble in ethanol
Notes
Concentrated aqueous solutions at neutral pH will hydrolyze oxytetracycline and cause it to precipitate
Chemische Identifikatoren
| 2058-46-0 | |
| 496.897 | |
| UTAHTGPLLFLKGW-IFLJXUKPSA-N | |
| (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| C22H25ClN2O9 | |
| MFCD00135815 | |
| 121235537 | |
| CC1(C2C(C3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O.Cl |
Spezifikation
| Oxytetracycline hydrochloride | |
| Gray to Yellow | |
| C22H25ClN2O9 | |
| 3853107 | |
| Soluble in ethanol | |
| CC1(C2C(C3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O.Cl | |
| 496.897 | |
| 496.9 |
| 2058-46-0 | |
| Air and light sensitive | |
| MFCD00135815 | |
| 14,6976 | |
| UTAHTGPLLFLKGW-IFLJXUKPSA-N | |
| (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride | |
| 121235537 |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P264b-P280i-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H361d
missing translation for 'einecsNumber' : 218-161-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QI8225000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
- Oxytetracycline hydrochloride
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contain: Oxytetracycline hydrochloride