Learn More
Oxytetracyclinhydrochlorid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318194
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318194 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318194 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA15820000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxytetracycline Hydrochloride
CAS 2058-46-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Oxytetracycline Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H24 N2 O9 . Cl H
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Oxytetracycline Hydrochloride, (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, [4S-(4alpha,4aalpha,5alpha,5aalpha,6beta,12aalpha)]-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 1-Dimethylamino-1,4,6,11,12,13,14,18-octahydro-2,5,7,11,12,14-hexahydroxy-4,6-dioxo-11-methylnaphthacene-3-carbonamide hydrochloride, 5-Hydroxytetracycline hydrochloride, 5-Hydroxytetracycline monohydrochloride, Alamycin, Aquacycline, Biocyl, Duphacycline, Engemycin, Gynamousse, Liquamycin Injectable, Maxicyklin, Mepatar, Occrycetin, Oxlopar, Oxy WS, Oxy-Dumocyclin, Oxybiocycline, Oxybiotic, Oxycyclin, Oxyject, Oxylag, Oxypan, Oxytet, Oxytetracid, Oxytetracycline hydrochloride, Oxytetrin, TM 5, Terraject, Terramycin hydrochloride, Tetra-Tabilinen, Tetramel, Tetran hydrochloride, Toxinal, Doxycycline Hyclate Impurity E as Hydrochloride, Doxycycline Impurity E as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C22H24N2O9.ClH/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);1H/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1
SMILES Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
IUPAC-Name (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid;hydrochlorid
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 496.89
Menge 1 mL
Formelmasse 496,1249 g/mol