Learn More
Thermo Scientific™ Oxytetracyclin-Glucose-Hefeextrakt-Agar
Artikelnummer. 12922598
Click to view available options
Beschreibung:
Oxytetracyclin-Glucose-Hefeextrakt-Agar
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12922598
Marke: Thermo Scientific™ PO0183A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit diesem gebrauchsfertigen Selektivnährboden können Sie Hefen und Schimmelpilze aus Lebensmitteln selektiv zählen.
Zählen Sie mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Oxytetracyclin-Glucose-Hefeextrakt-Agar selektiv Hefen und Schimmelpilze aus Lebensmitteln1,2. Das Nährmedium basiert auf der Rezeptur von Mossel et al.3 und nutzt die selektive Wirkung des Oxytetracyclins für ein verbessertes Wachstum der Hefen und Schimmelpilze im Unterschied zu anderen Medien, die einen niedrigen pH-Wert für die Selektion nutzen. Verbessern Sie mit diesem Nährmedium mit neutralem pH-Wert die Gewinnung von physisch gestressten Hefezellen4.
Verwenden Sie den Oxytetracyclin-Glucose-Hefeextrakt-Agar für die Auswahl und Zählung von Hefen und Schimmelpilzen aus Lebensmitteln.
  • Größere Kolonien von Hefen und Schimmelpilzen als bei Nährmedien mit niedrigem pH-Wert.
  • Verbesserte Gewinnung von physisch gestressten Hefezellen.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Stroh
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Beschreibung Oxytetracyclin-Glucose-Hefeextrakt-Agar
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Agar
Füllgewicht 19 g ± 2,0 g
Verpackungsart 10 x 90 mm-Platten, folienverpackt
Menge 10 Stück/Packung