Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxytetracyclin-Dihydrat, 95 %
Artikelnummer. 10631925 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10631925 10 g Glasflasche 10 Gramm
10356910 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10631925 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 123840100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6153-64-6
Summenformel C22H28N2O11
Molekulargewicht (g/mol) 496.469
MDL-Nummer MFCD00151234
InChI-Schlüssel IMLJLCJZQLGHJS-JEKSYDDFSA-N
PubChem CID 54680691
IUPAC-Name (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-Carboxamid;Dihydrat
SMILES CC1(C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O)O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxytetracycline dihydrate
Typ Oxytetracycline Dihydrate
Namenshinweis 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung On anhydrous substance: -203° to -216° (20°C, 589nm) (c=1, 0.1M HCl)
Wasser 4 to 8%
Farbe Gelb
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 95%
Merck Index 14, 6976
Formelmasse 496.46
Reinheit (%) ≥94% (on anhydrous substance)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxytetracycline dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.