Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxytetracyclin, als sekundärer Standard geeignet
Artikelnummer. 10742861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10742861 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
11976901 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10742861 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 257705000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79-57-2
Summenformel C22H26N2Na2O11
Molekulargewicht (g/mol) 540.43
MDL-Nummer MFCD00003700
InChI-Schlüssel OLRBUPVCLOPDOT-GETZKYKJSA-M
PubChem CID 54675779
IUPAC-Name disodium (6aS,8Z,10S,10aR,11S,11aR,12S)-8-[amino(hydroxy)methylidene]-10-(dimethylamino)-6a,11,12-trihydroxy-12-methyl-5,6,7,9-tetraoxo-5,5a,6,6a,7,8,9,10,10a,11,11a,12-dodecahydrotetracen-5a-id-4-olate dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3[C-](C(=O)C4=C([O-])C=CC=C4[C@@]3(C)O)C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Oxytetracycline
Typ Oxytetracycline
Physikalische Form Kristallpulver
Schmelzpunkt 183.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung − 223.00
Farbe Beige bis Gelb
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.2g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, 25 mg/mL methanol, slightly soluble in acetone and chloroform, practically insoluble in ether
Formelmasse 460.43
Reinheit (%) ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Oxytetracycline
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.