missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Oxytetracyclin, als sekundärer Standard geeignet

Catalog Number p-4510321
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
79-57-2
C22H26N2Na2O11
540.43
MFCD00003700
OLRBUPVCLOPDOT-GETZKYKJSA-M
54675779
disodium (6aS,8Z,10S,10aR,11S,11aR,12S)-8-[amino(hydroxy)methylidene]-10-(dimethylamino)-6a,11,12-trihydroxy-12-methyl-5,6,7,9-tetraoxo-5,5a,6,6a,7,8,9,10,10a,11,11a,12-dodecahydrotetracen-5a-id-4-olate dihydrate
O.O.[Na+].[Na+].CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3[C-](C(=O)C4=C([O-])C=CC=C4[C@@]3(C)O)C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
79-57-2
C22H26N2Na2O11
540.43
MFCD00003700
OLRBUPVCLOPDOT-GETZKYKJSA-M
54675779
disodium (6aS,8Z,10S,10aR,11S,11aR,12S)-8-[amino(hydroxy)methylidene]-10-(dimethylamino)-6a,11,12-trihydroxy-12-methyl-5,6,7,9-tetraoxo-5,5a,6,6a,7,8,9,10,10a,11,11a,12-dodecahydrotetracen-5a-id-4-olate dihydrate
O.O.[Na+].[Na+].CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3[C-](C(=O)C4=C([O-])C=CC=C4[C@@]3(C)O)C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Oxytetracycline
Typ Oxytetracycline
Physikalische Form Kristallpulver
Schmelzpunkt 183.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.2g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, 25 mg/mL methanol, slightly soluble in acetone and chloroform, practically insoluble in ether
Formelmasse 460.43
Spezifische Drehung − 223.00
Reinheit (%) ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Farbe Beige bis gelb
Menge 500 mg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxytetracycline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'