Learn More
Oxytetracyclin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324473
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30324473 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324473 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA15819980AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxytetracycline
CAS 79-57-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Oxytetracycline
Versandbedingung -18 °C
Summenformel C22 H24 N2 O9
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Oxytetracycline, (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo- (7CI,8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β,12aα)]-, 5-Hydroxytetracycline, Abbocin, Adamycin, Antibiotic TM 25, Berkmycen, Biostat PA, Clinimycin, Dabicycline, Erfamycin, Fanterrin, Geomycin, Geomycin (Streptomyces vimosus), Geotilin, Imperacin, LA 200, Lenocycline, Liquamycin, Liquamycin LA 200, Macocyn, Mycoshield TMQTHC 20, NSC 9169, OTC, OTC (antibiotic), OXTC, Oksisyklin, Oxatets, Oxiter 200, Oxitetracyclin, Oxy-Kesso-Tetra, Oxycline, Oxydon, Oxyject LA, Oxylim, Oxymed 50, Oxymycin, Oxymykoin, Oxypam, Oxysentin 100, Oxyterracin, Oxyterracine, Oxyterracyne, Oxytetracyclin, Oxytetracycline, Oxytetracycline amphoteric, Oxytetral, Proteroxyna, Riomitsin, Ryomycin, Solkaciclina, Stecsolin, Stevacin, Stevasin, TM 50, Tarocyn, Tarosin, Teravit, Terrafungine, Terralon LA, Terramycin, Terramycin Q 50, Tetran, Unimycin, Ursocyclin, Ursocycline, Vendarcin
InChI-Formel InChI=1S/C22H24N2O9/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31)/t12-,13-,14+,17+,21-,22+/m1/s1
SMILES CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
IUPAC-Name (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 460.43
Menge 1 mL
Formelmasse 460,1482 g/mol