Learn More
Aalborg™ Sauerstoff-Durchflussrohr
Artikelnummer. 11822440
Ansicht ändern
Click to view available options
Luftstromrate:
16,5 l/min
250 ml/min
300 ml/min
4 l/min
5 l/min
50 ml/min
500 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Luftstromrate unitSize
11822440 4 l/min 1 Stück
11802440 500 ml/min 1 Stück
11892430 300 ml/min 1 Stück
11882430 50 ml/min 1 Stück
11728298 16,5 l/min 1 Stück
11778288 250 ml/min 1 Stück
11708298 5 l/min -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11822440 Lieferant Aalborg™ Lieferanten-Nr. FT01325STVN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.45 CHF
    44.02 CHF / 1 Stück
    Sparen 28.43 CHF
    39% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Aalborg™ Oxygen Direct Durchflussrohr ergänzt einen Durchflussmesser, der in Flüssigkeitssystemen zur Anzeige der Durchflussrate verwendet wird.
  • Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
  • Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
  • Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
  • Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.
Spezifikation
Typ Sauerstoff-Direktflussrohr
Breite (metrisch) 65 mm
Luftstromrate 4 l/min