Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxybutynin-Hydrochlorid
Artikelnummer. 16564384 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16564384 1 g 1 Gramm
16574384 5 g 5 Gramm
16584384 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16564384 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 463500010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1508-65-2 | C22H32ClNO3 | 393.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1508-65-2
Molekulargewicht (g/mol) 393.95
InChI-Schlüssel SWIJYDAEGSIQPZ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 4-(Diethylamino)but-2-yn-1-yl 2-Cyclohexyl-2-Hydroxy-2-Phenylacetat-Hydrochlorid
SMILES Cl.CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxybutynin hydrochloride
Schmelzpunkt 125.0°C to 128.0°C
Summenformel C22H32ClNO3
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: slightly soluble.
Formelmasse 393.95