Learn More
Oxybuprocain EP Verunreinigung C, Mikromol™
Artikelnummer. 30051418
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051418 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051418 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0543.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Oxybuprocain EP Verunreinigung C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid
CAS 2374-03-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H7 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Oxybuprocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Oxybuprocaine Imp. C (EP), 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid, Oxybuprocaine Hydrochloride Impurity C, Oxybuprocaine Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(cc1O)C(=O)O
IUPAC-Name 4-Amino-3-Hydroxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
Menge 100 mg
Formelmasse 153,0426 g/mol