Learn More
Glutathione S-Transferase/GST Antibody (GST13) - VHH, Novus Biologicals™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiBeskrivning
Glutathione S-Transferase/GST Monoclonal specifically detects Glutathione S-Transferase/GST in E. coli samples. It is validated for Dot Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigene | Glutathione S-Transferase/GST |
| Applicazioni | Dot Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | GST13 |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1:200, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200, Dot Blot 1 μg/mL |
| Formulazione | 1X PBS, pH 7.42, 20% (v/v) Glycerol |
| Specie ospite | Llama |
| Immunogeno | Glutathione S-Transferase/GST |
| Metodo di purificazione | Affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?