Learn More
Oxonsäure-Kaliumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493169
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15493169 25 g 25 Gramm
15483169 5 g 5 Gramm
15403179 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493169 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60400.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Inhibitor von Uricase
Oxonic acid potassium salt is an inhibitor of uricase. This product has been used for the inhibition of 5-fluorouracil-induced gastrointestinal toxicity without the loss of its antitumor activity in rats. It has also been used to induce hyperuricemia in rats; as it inhibits uric acid metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Oxonsäure-Kaliumsalz ist ein Inhibitor von Uricase. Dieses Produkt wurde zur Hemmung von 5-fluorouracil-induzierter gastrointestinaler Toxizität ohne den Verlust seiner Antitumor-Aktivität bei Ratten verwendet. Es wurde auch zum Induzieren von Hyperurikämie bei Ratten verwendet, da es den Harnsäurestoffwechsel hemmt.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2207-75-2
Summenformel C4H2KN3O4
Molekulargewicht (g/mol) 195.18
MDL-Nummer MFCD00010565
InChI-Schlüssel IAPCTXZQXAVYNG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium oxonate, oteracil potassium, oxonic acid potassium salt, allantoxanic acid potassium salt, potassium azaorotate, oxonic acid, potassium salt, oxonate, potassium, oxonate, allantoxanic acid
PubChem CID 2723920
ChEBI CHEBI:80230
SMILES [K+].[O-]C(=O)C1=NC(=O)NC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxonic acid potassium salt
Schmelzpunkt 300°C
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Merck Index 14,6947
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water.
IUPAC-Name Kalium 4,6-dioxo-1,4,5,6-Tetrahydro-1,3,5-Triazin-2-carboxylat
Formelmasse 195.18