Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxonsäure, Kaliumsalz, 97.5 %
Artikelnummer. 10524111 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10524111 25 g Glasflasche 25 Gramm
10173750 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10524111 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 168530250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2207-75-2 | C4H2KN3O4 | 195.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2207-75-2
Summenformel C4H2KN3O4
Molekulargewicht (g/mol) 195.18
MDL-Nummer MFCD00010565
InChI-Schlüssel IAPCTXZQXAVYNG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium oxonate, oteracil potassium, oxonic acid potassium salt, allantoxanic acid potassium salt, potassium azaorotate, oxonic acid, potassium salt, oxonate, potassium, oxonate, allantoxanic acid
PubChem CID 2723920
ChEBI CHEBI:80230
IUPAC-Name Kalium; 4,6-Dioxo-1H-1,3,5-Triazin-2-Carboxylat
SMILES [K+].[O-]C(=O)C1=NC(=O)NC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxonic acid, potassium salt
Namenshinweis 97.5%
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 24, 451
Formelmasse 195.18
Reinheit (%) 97.5%
Physikalische Form Kristallpulver