missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxolamincitrat, TRC

Artikelnummer. 30004035
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004035 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30004035 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO8574501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1949-20-8
Summenformel C14 H19 N3 O . C6 H8 O7
Molekulargewicht (g/mol) 437.44
Synonym 1,2,4-Oxadiazole-5-ethanamine, N,N-diethyl-3-phenyl-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), 1,2,4-Oxadiazole, 5-[2-(diethylamino)ethyl]-3-phenyl-, citrate (1:1) (7CI,8CI), 3-Phenyl-5-(diethylaminoethyl)-1,2,4-oxadiazole citrate, 5-(Diethylaminoethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole citrate, AF 438, Bredon, Broncatar, Flogobron, NSC 100298, Oxarmin, Oxolamine citrate, Perebron, Prilon, SKF 9976
IUPAC-Name N,N-Diethyl-2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)ethanamin; 2-Hydroxypropan-1,2,3-Trikarboxylsäure
SMILES CCN(CC)CCc1onc(n1)c2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Oxolamine Citrate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H19N3O.C6H8O7/c1-3-17(4-2)11-10-13-15-14(16-18-13)12-8-6-5-7-9-12;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-9H,3-4,10-11H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Formelmasse 437.1798
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.