Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ TST-RPLA-Kit
Click to view available options
Menge:
20 Tests/Kit
Packungsgröße:
20 Tests
Beschreibung
Oxoid TST-RPLA Kit erkennt das Staphylokokken-Toxinshocksyndrom-Toxin (TST) durch umgekehrte passive Latexagglutination.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Testtyp | Reverse Passive Latex Agglutination |
| Menge | 20 Tests/Kit |
| Probentyp | Staphylokokken-Toxin für Toxisches Schock-Syndrom (TST) |
| Spezies | Staphylokokken |