missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptose

Artikelnummer. p-200112601
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10691325

Marke: Thermo Scientific™ LP0047B

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermo Scientific™ Oxoid Tryptose is a mixed enzymatic hydrolysate used for fastidious organisms.

Thermo Scientific™ Oxoid Tryptose is a mixed enzymatic hydrolysate used for the growth of many fastidious microorganisms.

Thermo Scientific™ Oxoid Tryptose is a mixed enzymatic hydrolysate used for the growth of many fastidious microorganisms.

With over 100 years of culture media manufacturing experience, from raw materials to final product, we offer the expertise, quality assurance, and scale to ensure successful microbial vaccine production.

Our Thermo Scientific Oxoid peptones are available in both animal-origin and animal-origin-free options, offering a range of AN/TN ratios to suit the specific needs of your process.

Supports quality media design:

  • Balanced nutrient composition
  • Batch-to-batch consistency, available in sizes from 500 g up to 25 kg and in single batch sizes up to 2.5 T
  • Highly soluble
  • BSE and mycoplasma free

Multi-method suitability:

  • Batch culture
  • Fed-batch culture
  • Continuous culture
  • Cell culture
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Form Pulver
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Culture media or fermentation processes
Menge 500 g
Protein Source Beef / Casein

For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt