Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Sulfonamid-Scheibe
Click to view available options
Menge:
50 Testblättchen/Kassette
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Oxoid Sulfonamid-Scheibe wird zur Identifizierung von Gardnerella vaginalis verwendet.
- 100 μ g
- 50 Scheibe/Kassette
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Beschreibung | Sulfonamid-Scheibe |
| Nachweisbare Analyten | Gardnerella vaginalis |
| Format | Disk, Patrone |
| Typ | Sulfonamid-Scheibe |
| Verpackungsart | 1 Kass./Pk. |
| Menge | 50 Testblättchen/Kassette |