Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ SS-Agar modifiziert
Der Oxoid modifizierte SS-Agar wird zur Isolierung von Salmonella- und Shigella-Spezies verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0533B
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10528643
  • 260.00 CHF / 500 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Oxoid™ SS-Agar modifiziert (dehydriert) können Sie Shigella- und Salmonella-Arten selektiv von pathologischen Proben und verdächtigen Lebensmitteln isolieren und unterscheiden. SS-Agar geändert wurde entwickelt, um die Schwierigkeiten mit SS-Agar zu überwinden. Die verbesserte Formulierung umfasst eine Änderung der Gallensalzmischung, des Peptons und des pH-Werts, wodurch sich das Wachstum von Shigellen, die Koloniegröße für Salmonellen und ihre Schwärzung im Zentrum verbessert.
Salmonellen und Shigellen sind Hauptursachen für bakterielle Darmerkrankungen, wobei die Übertragung über den fäkal-oralen Weg, den persönlichen Kontakt oder durch die Einnahme von kontaminierten Lebensmitteln oder Wasser erfolgt. SS-Agar geändert ist ideal für das Screening von Proben mit Mischflora, die unter dem Verdacht stehen, enterische Pathogene zu enthalten, z. B. medizinische Proben oder Lebensmittelprodukte.
  • Einfache Auswertung: Shigellen bilden transparente Kolonien, während Salmonellen transparente Kolonien mit schwarzen Zentren bilden
  • Selektiv: Die selektiv hemmenden Komponenten Brillantgrün, Gallensalze, Thiosulfat und Citrat hemmen grampositive Organismen und nicht-zielgerichtete Coliforme.
Obwohl er weit verbreitet ist, wird traditioneller SS-Agar oft aufgrund der übermäßigen Hemmung von Shigella-Arten kritisiert.
Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Modifikation der Formulierung durch Veränderungen der Gallensalzmischung, des Peptons und des pH-Wertes das Wachstum von Shigellen deutlich verbessern, ohne das Wachstum von kommensalen Organismen übermäßig zu fördern.
Salmonellen-Kolonien sind außerdem größer mit verbesserter Schwärzung im Zentrum, was bei der Identifizierung hilft. Durch die Änderung der Formulierung wurde die Anzahl g/l von 63 g auf 57 g reduziert.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
SS-Agar geändert
Agar
Für 8.8 l Medium
Pulver
500 g
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation