Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ SPS-Scheibe
Artikelnummer. 10127462
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Testblättchen/Kassette
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10127462 50 Testblättchen/Kassette 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10127462 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. DD0016T
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Thermo Scientific™ Oxoid SPS Scheibe wird zur präsumtiven Identifizierung von Peptostreptococcus anaerobius verwendet.
Die Thermo Scientific™ Oxoid SPS Scheibe wird zur präsumtiven Identifizierung von Peptostreptococcus anaerobius verwendet.
Suszeptibilitätsscheibenformat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung SPS-Scheibe
Nachweisbare Analyten P. anaerobius
Format Scheiben Empfindlichkeitstests
Typ SPS-Scheibe
Menge 50 Testblättchen/Kassette