Learn More
Thermo Scientific™ Simmons-Citrat-Agar (dehydriert)
Artikelnummer. 10351383
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10351383
Marke: Thermo Scientific™ CM0155B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Differenzieren Sie die Mitglieder der Enterobacteriaceae-Familie mit diesem Nährboden durch die Nutzung von Citrat.
Differenzieren Sie mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Simmons-Citrat-Agar (dehydriert) die Mitglieder der Familie Enterobacteriaceae durch die Nutzung von Citrat. Der Nährboden ist eine feste Form des Koser-Citrat-Nährmediums, das den Nachteil hatte, dass bei der Verwendung großer Inokula fälschlicherweise Wachstum angezeigt werden konnte. Simmons1 modifizierte Kosers Rezeptur durch Hinzufügen von Agar und Bromthymolblau2. Dieser Agar entspricht den Empfehlungen des APHA3.
Simmons-Citrat-Agar kann sowohl als Schrägagar in Reagenzgläsern als auch als Platte in Petrischalen verwendet werden. Positives Wachstum (d. h. die Metabolisierung des Citrats) erzeugt eine alkalische Reaktion und ändert die Farbe des Nährbodens von grün zu hellblau, während bei einem negativen Test (d. h. keine Metabolisierung des Citrats) die Farbe des Nährbodens unverändert bleibt.
Escherichia coli, einschließlich der Serotypen aus epidemischer infantiler Enteritis, sowie Shigella spp., Yersinia spp. und Edwardsiella spp. wachsen nicht auf dem Nährboden. Serratia und die meisten Spezies von Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Proteus und Providencia, außer Morganella morganii und Klebsiella rhinoscleromatis metabolisieren Citrat und erzeugen die charakteristische blaue Färbung4.
Simmons-Citrat-Agar kann verwendet werden, um Citrat-positive Salmonella enteritidis und Mitglieder der Salmonellen-Untergattung II, III und IV von den Citrat-negativen Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella pullorum und Salmonella Gallinarum zu unterscheiden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrienormen: AOAC, FDA, USDA.
Beschreibung Simmons-Citrat-Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 21,7 l Medium
Nur für Laboranwendungen