Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Sensitest-Agar
Artikelnummer. 11963952
Click to view available options
Menge:
500 g
Artikelnummer. 11963952
Marke: Thermo Scientific™ CM0409B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Oxoid Sensitest Agar wird für antimikrobielle Empfindlichkeitstests verwendet.
Oxoid Sensitest Agar wird für antimikrobielle Empfindlichkeitstests verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Sensitest-Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 15,6 l Medium
Nur für Laboranwendungen