Learn More
Thermo Scientific™ Schaedler Anaerobe Bouillon (dehydriert)
Artikelnummer. 10679744
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10679744 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10679744 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM0497B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Die Oxoid Schaedler anaerobe Bouillon ist eine Thioglykolat-freie Bouillon für das allgemeine Wachstum von Anaerobiern.
Die Oxoid Schaedler anaerobe Bouillon ist eine Thioglykolat-freie Bouillon für das allgemeine Wachstum von Anaerobiern.
  • Zur Verwendung in Blutkulturen und Antibiotika-Studien mit MIC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Schadler Bouillon (anaerob)
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 18.9 l Medium
Nur für Laboranwendungen