Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Salzlösungstabletten
Oxoid Salin-Tabletten werden zur Vorbereitung von 500 ml von 0.85 % isotonischer Kochsalzlösung verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ BR0053G
Additional Details : Gewicht : 0.44280kg
Beschreibung
Oxoid Salin-Tabletten werden zur Vorbereitung von 500 ml von 0.85 % isotonischer Kochsalzlösung verwendet.
Spezifikation
Salztabletten | |
Reagenz | |
Jede Tablette reicht für 500 ml Medium |
Tablet | |
Je |
Nur für Laboranwendungen