Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Proteose Peptone
Artikelnummer. 10461743
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10461743 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10461743 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. LP0085B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Oxoid Proteose Peptone is a specialty peptone containing proteoses as defined in the USP.
Thermo Scientific™ Oxoid Proteose Peptone is a specialty peptone containing proteoses as defined in the USP.
Particularly suitable for use in toxin production and fermentation applications or in culture media for bacteria with wide-ranging nutritional requirements.
  • Insbesondere für den Einsatz in der Toxinproduktion und in Kulturmedien für Bakterien mit einem breiten Nährstoffbedarf geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrieanwendung: USP.
Inhalt und Lagerung Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Form Pulver
Produkttyp Pepton
Zur Verwendung mit (Anwendung) Culture media or fermentation processes
Menge 500 g
Protein Source Pork / Beef / Soy
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.