Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Kaliumtellurit
Beschreibung
Oxoid Kaliumtellurit (3.5 %) ist eine Lösung für die Zugabe von Kulturmedien.
Bestellinformationen:
Erhältlich mit 2 ml/Fläschchen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Kaliumtellurid |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Menge | 10 x 2 ml |
| Ertrag | Ertrag je nach Formulierung; bitte die produktspezifischen Anweisungen beachten. |