Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Perfringens SFP-Supplement
Das Oxoid Perfringens-SFP-Supplement dient zur selektiven Isolierung von Clostridium Perfringens.
Marke: Thermo Scientific™ SR0093E
Additional Details : Gewicht : 2.72160kg
Beschreibung
Das Oxoid Perfringens-SFP-Supplement dient zur selektiven Isolierung von Clostridium Perfringens.
- Zum Hinzufügen zu Perfringens-Agar (Basis), Artikel-Nr. CM0587B
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation
Perfringens | |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |
Perfringens-SFP-Supplement | |
Ergänzungsstoff | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |