Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Perfringens-OPSP-Selektiv-Supplement A
Click to view available options
Menge:
10 Stück/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Das Oxoid Perfringens-OPSP-Selektiv-Supplement A dient zur selektiven Isolierung von Clostridium perfringens aus Lebensmitteln.
- Zum Hinzufügen zu Perfringens-Agar (Basis), Artikel-Nr. CM0543B
- Für 500 ml Medium
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Perfringens-OPSP-Supplement A |
| Form | Gefriergetrocknet |
| Produkttyp | Selektive Ergänzung |
| Menge | 10 Stück/Packung |
| Ertrag | Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |
| Spezies | Perfringens |