Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Pepton P
Artikelnummer. 10158822
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10158822
Marke: Thermo Scientific™ LP0049B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Oxoid Peptone P ist ein Peptidverdau, der der USP-Spezifikation für Peptidverdau aus Tiergewebe entspricht.
Thermo Scientific™ Oxoid Peptone P ist ein Peptidverdau, der der USP-Spezifikation für Peptidverdau aus Tiergewebe entspricht.
  • Der hohe Schwefelgehalt macht ihn ideal für den Einsatz in Kulturmedien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Dehydriert; Pepton P
Form Pulver
Produkttyp Pepton
Menge 500 g