Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Broth-Listeria
Oxoid ONE Broth-Listeria eignet sich als selektive Anreicherungsbouillon für Listeria-Arten und erkennt diese in Lebensmittelproben innerhalb von 24 Stunden.
Marke:  Thermo Scientific™ CM1066B
Additional Details : CAS : 7447-41-8 Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12724146
Menge Preis
1 252.00 CHF / 500 Gramm
6 225.24 CHF / 500 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 17
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Oxoid ONE Broth-Listeria eignet sich als selektive Anreicherungsbouillon für Listeria-Arten und erkennt diese in Lebensmittelproben innerhalb von 24 Stunden. Die neuartige Anreicherungsbouillon gleicht eine Mischung aus Peptonen, Kohlenhydraten und Salzen aus und sorgt so für eine optimale Wiederbelebung, Erholung und ein optimales Wachstum selbst niedriger Listeria-Spp.-Mengen
Erfordert ONE Broth-Listeria-Ergänzung, Teilenr. SR00234E.
ONE Broth - Listeria: Typische Formulierung
  • Pepton: 26 g/l; Mischung aus Carbohydrat: 6 g/l; Salzmischung: 10 g/l mit einem pH-Endwert von 7.4 ±0.2 bei 25 °C
Aussehen:
  • Trockennährmedium: Strohfarbenes, frei fließendes Pulver
  • Selektiv-Supplement: Orange/gelb, gefriergetrocknetes Pellet
  • Bereitgestelltes Medium: Dunkel-strohfarbene, klare Flüssigkeit
Formulierungsanweisungen
  • 22 g ONE Broth-Listeria-Base in 500 ml (44 g/l) destilliertes Wasser suspendieren
  • Gut durchmischen und durch Autoklavieren bei 121 °C für 15 Minuten sterilisieren
  • Das Medium auf unter 50°C abkühlen und aseptisch den Inhalt eines Fläschchens ONE Broth-Listeria-Selektiv-Supplement hinzufügen (Herst. -Nr. SR0234), nach Anweisung rekonstituiert
Testprotokoll
  • 25 g Lebensmittelprobe in 225 ml ONE Broth-Listeria geben und die Probe im Stomacher mindestens 30 Sekunden mischen
  • Die Bouillon ohne Schütteln bei 30 °C für
  • 24 Stunden inkubieren
  • Den Beutel vorsichtig bewegen, und entnehmen anschließend mit einer mikrobiologischen Schlaufe 10 μl entnehmen und auf ein geeignetes Agarmedium inokulieren, z. B. Brilliance Listeria-Agar (Herst. -Nr. CM1080, SR0222 und SR0228) und inkubieren Sie entsprechend (37 °C für 24-48 Stunden)
  • Präsumtive Kolonien auf den Agarplatten als Listeria monocytogenes oder Listeria spp. mit geeigneten Methoden bestätigen, z. B. Gram-Stain, Katalase, Oxidase, Oxoid Listeria Latex Test Kit (Herst. -Nr. DR1126)
  • Oxoid O.B.I.S. mono (Herst. -Nr. ID0600 ), Microbact Listeria 12L (Herst. -Nr. MB1128)
Spezifikation
Spezifikation
ONE Broth-Listeria:
Bouillon, Medien
500 g
Je
Trockennährmedien
Für 11.4 l Medium
Pulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Nur für Laboranwendungen