Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Broth-Listeria
Oxoid ONE Broth-Listeria eignet sich als selektive Anreicherungsbouillon für Listeria-Arten und erkennt diese in Lebensmittelproben innerhalb von 24 Stunden.
299.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung ONE Broth-Listeria:
Form Pulver
Produkttyp Trockennährmedien
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12724146
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
CM1066B
500 g
299.00 CHF
500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Oxoid ONE Broth-Listeria eignet sich als selektive Anreicherungsbouillon für Listeria-Arten und erkennt diese in Lebensmittelproben innerhalb von 24 Stunden. Die neuartige Anreicherungsbouillon gleicht eine Mischung aus Peptonen, Kohlenhydraten und Salzen aus und sorgt so für eine optimale Wiederbelebung, Erholung und ein optimales Wachstum selbst niedriger Listeria-Spp.-Mengen
Erfordert ONE Broth-Listeria Supplement, Teilenr. SR00234E.
ONE Broth - Listeria: Typische Formulierung
  • Pepton: 26 g/l; Mischung aus Carbohydrat: 6 g/l; Salzmischung: 10 g/l mit einem pH-Endwert von 7.4 ±0.2 bei 25 °C
Aussehen:
  • Trockennährmedium: strohfarbenes, frei fließendes Pulver
  • Selektiv-Supplement: Orange/gelb, gefriergetrocknetes Pellet
  • Bereitgestelltes Medium: Dunkel-strohfarbene, klare Flüssigkeit
Formulierungsrichtungen
  • 22 g ONE Broth-Listeria-Base in 500 ml (44 g/l) destilliertes Wasser suspendieren
  • Gut durchmischen und durch Autoklavieren bei 121 °C für 15 Minuten sterilisieren
  • Das Medium auf unter 50°C abkühlen und aseptisch den Inhalt eines Fläschchens ONE Broth-Listeria-Selektiv-Supplement hinzufügen (Herst. -Nr. SR0234), nach Anweisung rekonstituiert
Testprotokoll
  • 25 g Lebensmittelprobe in 225 ml ONE Broth-Listeria geben und im Stomacher für mindestens 30 Sekunden mischen
  • Die Bouillon ohne Schütteln bei 30 °C für 24 Stunden inkubieren
  • Den Beutel vorsichtig bewegen, und entnehmen anschließend mit einer mikrobiologischen Schlaufe 10 μl entnehmen und auf ein geeignetes Agarmedium inokulieren, z. B. Brilliance Listeria-Agar (Herst. -Nr. CM1080, SR0222 und SR0228) und inkubieren Sie entsprechend (37 °C für 24-48 Stunden)
  • Präsumtive Kolonien auf den Agarplatten als Listeria monocytogenes oder Listeria spp. mit geeigneten Methoden bestätigen, z. B. Gram-Stain, Katalase, Oxidase, Oxoid Listeria Latex Test Kit (Herst. -Nr. DR1126)
  • Oxoid O.B.I.S. mono (Herst. -Nr. ID0600 ), Microbact Listeria 12L (Herst. -Nr. MB1128)
Spezifikation
Spezifikation
ONE Broth-Listeria:
Pulver
Trockennährmedien
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Laboranwendungen