Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ OGYE-selektives Supplement
Artikelnummer. 11424159
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Stück/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424159 10 Stück/Packung 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11424159 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SR0073A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00 CHF
    118.23 CHF / 10 Stück
    Sparen 4.77 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Oxoid OGYE-Selektiv-Supplement (Oxytetracyclin-Glucose-Hefeextrakt) wird zur Oxytetracyclin-Glucose-Hefeextrakt-Agar-Basis, Artikel-Nr. CM0545B., hinzugefügt.
Das Oxoid OGYE-Selektiv-Supplement (Oxytetracyclin-Glucose-Hefeextrakt) wird zur Oxytetracyclin-Glucose-Hefeextrakt-Agar-Basis, Artikel-Nr. CM0545B., hinzugefügt.
  • Zum Hinzufügen zu Oxytetracyclin-Glucose-Hefeextrakt-Agar (Basis), Artikel-Nr. CM0545B
  • Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung OGYE Selektiv-Supplement
Form Gefriergetrocknet
Produkttyp Selektive Ergänzung
Menge 10 Stück/Packung
Ertrag Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium