Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Neomycin-selektives Supplement
Click to view available options
Menge:
10 x 150 mg
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Oxoid Neomycin Selektivzusatz (150 mg/Fläschchen) ermöglicht das Wachstum von Clostridien und anderen Anaerobiern.
- Zum Hinzufügen zu Blutagar, anaerobem Wilkins-Chalgren-AgarNr. CM0619B oder Columbia Blutagar, Artikel-Nr. CM0331B
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 2 L Medium
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Neomycin Selektiv-Supplement |
| Form | Gefriergetrocknet |
| Produkttyp | Selektive Ergänzung |
| Menge | 10 x 150 mg |
| Ertrag | Jedes Fläschchen ergibt 2 ml Medium |