Learn More
Thermo Scientific™ MSRV-Nährboden-Basis (Modified-semisolid-Rappaport-Vassiliadis-Nährboden) (dehydriert)
Artikelnummer. 10095992
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10095992
Marke: Thermo Scientific™ CM0910B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit diesem halbfesten Selektivnährboden können Sie bewegliche Salmonella spp. aus Lebensmitteln und Umweltproben nachweisen.
Mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ MSRV-Nährboden-Basis (dehydriert) können Sie bewegliche Salmonella spp. aus Lebensmitteln und Umweltproben erkennen. Die Motilitätsanreicherung auf dem MSRV-Nährboden wurde als einfache, empfindliche Methode zur Isolierung von Salmonellen entwickelt. Die Wirksamkeit des Nährbodens basiert auf der Fähigkeit von Salmonellen, den konkurrierenden gramnegativen, beweglichen Organismen voraus durch den Selektivnährboden zu wandern und so opake Migrationszonen zu erzeugen.
Nutzen Sie die Motilitätsanreicherung auf dem Modified-semisolid-Rappaport-Vassiliadis-Agar für die Isolierung von Salmonella spp. aus Lebensmitteln und Umweltproben, die mit der Primärphase der Tierproduktion verbunden sind (wie z. B. Staub).
  • Eine einfache und empfindliche Methode zur Isolierung von Salmonellen aus Lebensmitteln und Umweltproben.
  • Grampositive Flora wird durch Novobiocin, einen niedrigen pH-Wert, eine hohe Magnesiumchloridkonzentration und Malachitgrün gehemmt.
  • Die Isolierung basiert auf der Fähigkeit von Salmonellen, den konkurrierenden gramnegativen, beweglichen Organismen voraus durch den Selektivnährboden zu wandern und so opake Migrationszonen zu erzeugen.
Der MSRV-Nährboden basiert auf der von De Smedt et al. beschriebenen Formulierung, die nachweislich mehr Salmonella-positive Proben als die herkömmlichen Anreicherungsverfahren erkennt1,2. Weitere kollaborative Studien haben diese Ergebnisse bestätigt3,4.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrienormen NMKL.
Beschreibung Modified-Semi-Solid-Rappaport-Vassiliadis-Nährboden-Basis
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 17,8 l Medium
Nur für Laboranwendungen