Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ modifiziertes Brucella-Selektiv-Supplement
Artikelnummer. 13255409
Click to view available options
Menge:
10 Stück/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 13255409
Marke: Thermo Scientific™ SR0209E
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Das Oxoid Brucella-Selektiv-Supplement (modifiziert) ist für die Kultivierung und Isolierung von Brucella spp geeignet.
Das Oxoid Brucella-Selektiv-Supplement (modifiziert) ist für die Kultivierung und Isolierung von Brucella spp geeignet.
  • Alternativer Zusatz mit Natamycin B anstelle von Cycloheximid
  • Zur Blutagabasis Nr. 2, (Artikel-Nr. CM0271B) oder Brucella-Medienbasis (Artikel-Nr. CM0169B) hinzufügen
  • Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Modifiziertes Brucella Selektiv-Supplement
Form Gefriergetrocknet
Produkttyp Selektive Ergänzung
Menge 10 Stück/Packung
Ertrag Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezies Brucella