Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB-Kit
Artikelnummer. 13266049
Click to view available options
Beschreibung:
Microbact GNB 12A-Kit
Microbact GNB 12B-Kit
Microbact GNB 24E-Kit
Menge:
40 Tests/Kit
60 Tests/Kit
Packungsgröße:
40 Tests
60 Tests
Artikelnummer. 13266049
Marke: Thermo Scientific™ MB1132A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Vereinfachen Sie die Identifizierung von Enterobacteriaceae und verschiedenen häufig vorkommenden gramnegativen Bakterien mit diesem biochemischen Identifikationssystem.
Für eine einfachere Identifizierung von anaeroben und fakultativ anaeroben gramnegativen Bakterien (Enterobacteriaceae und verschiedene gramnegative Bakterien) mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB Kit – ein umfassendes, unabhängiges biochemisches Identifikationssystem. Das Kit arbeitet mit 24 verschiedenen biochemischen Tests im Mikrotiterplattenformat und erzeugt so leicht lesbare, eindeutige Farbreaktionen, in der Regel nach der Inkubation über Nacht.
Gramnegative Bakterien haben einen wichtigen Stellenwert bei klinischen Infektionen und Lebensmittelkontamination. Die Identifizierung des Erregers ist im klinischen Umfeld entscheidend für die Identifizierung der Infektionsursache und die Erstellung eines geeigneten Behandlungsschemas. In der Lebensmittelindustrie kann die biochemische Identifizierung dabei helfen, die Kontaminationsquelle zu finden. Mit diesem GNB-Kit lassen sich Enterobakterien und verschiedene häufig vorkommende gramnegative Bakterien schnell und genau identifizieren, so dass korrekte, schnelle und geeignete Maßnahmen erfolgen können.
  • Schnell: Die meisten Ergebnisse sind über Nacht verfügbar
  • Einfach und kostengünstig: Einfaches Mikrotiterplattenformat
  • Einfach abzulesen und zu interpretieren: Die Ergebnisse sind deutlich als einzigartige Farbreaktionen zu erkennen, die mit dem Microbact Identifizierungssoftwarepaket (MB1244A) interpretiert werden können.
  • Umfassend: Identifiziert > 100 gramnegative Bakterien, seltenere Enterobacteriaceae und oxidasepositive, gramnegative Bakterien
  • Flexibel: Verwenden Sie einzelne Streifen oder kombinieren Sie Systeme für komplexere Identifizierungen. Ideal geeignet für die Verwendung in klinischen Labors oder in mikrobiologischen Lebensmittellabors
  • Zuverlässig: Eine umfassende Auswahl an biochemischen Tests, basierend auf veröffentlichten Referenzmethoden1-4
Zusätzlich erforderliche Produkte: Mineralöl (MB1093A), Oxidase-Streifen (MB0266A), Microbact Softwareprogramm (MB1244A), Indol-Reagenz (MB0209A), VPI-Reagenz (MB0181A), VPII-Reagenz (MB0184A), TDA-Reagenz (MB0180A), NIT A-Reagenz (MB0186A), NIT B-Reagenz (MB0187A). Die sechs oben beschriebenen Reagenzien sind auch als Reagenz-Set D (MB1082A) erhältlich.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Microbact GNB 12A-Kit
Nachweisbare Analyten Häufig isolierte Enterobacteriaceae
Verpackungsart 1 Box
Menge 60 Tests/Kit